2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302126-1G PC302126-5G PC302126-10G
APOSPC302126-1GEA 116 EUR
APOSPC302126-1G APOSPC302126-5G APOSPC302126-10G
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4,5-difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235.615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660323
Núm. CAS: 1259983-39-5