2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 116 EUR
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660212
Núm. CAS: 1259958-87-6