2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302130-1G PC302130-5G PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA 116 EUR
APOSPC302130-1G APOSPC302130-5G APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116005
Núm. CAS: 603940-86-9