2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302132-1G PC302132-5G PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA 130 EUR
APOSPC302132-1G APOSPC302132-5G APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115995
Núm. CAS: 439587-15-2