2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 116 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116029
Núm. CAS: 1259965-62-2