2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302136-5G PC302136-10G
APOSPC302136-5GEA 449 EUR
APOSPC302136-5G APOSPC302136-10G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115999
Núm. CAS: 1043500-58-8