3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302137-1G PC302137-5G PC302137-10G
APOSPC302137-1GEA 157 EUR
APOSPC302137-1G APOSPC302137-5G APOSPC302137-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235.615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660336
Núm. CAS: 1259964-91-4