3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302138-1G
PC302138-5G
PC302138-10G
APOSPC302138-1GEA
116
EUR
APOSPC302138-1G
APOSPC302138-5G
APOSPC302138-10G
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₈ClF₂NO₂ MW: 235.615 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116006 Núm. CAS: 1260006-14-1 |