3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302139-1G PC302139-10G
APOSPC302139-1GEA 116 EUR
APOSPC302139-1G APOSPC302139-10G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116027
Núm. CAS: 7731-00-2