3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302140-1G PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA 116 EUR
APOSPC302140-1G APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660341
Núm. CAS: 1260004-83-8