3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302141-1G PC302141-5G PC302141-10G
APOSPC302141-1GEA 116 EUR
APOSPC302141-1G APOSPC302141-5G APOSPC302141-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115998
Núm. CAS: 1215491-31-8