3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302142-1G PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA 128 EUR
APOSPC302142-1G APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₃
MW: 213.206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05227943
Núm. CAS: 603105-73-3