3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302143-1G PC302143-5G PC302143-10G
APOSPC302143-1GEA 128 EUR
APOSPC302143-1G APOSPC302143-5G APOSPC302143-10G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
MW: 251.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115997
Núm. CAS: 1259992-93-2