3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302144-1G PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA 128 EUR
APOSPC302144-1G APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05227967
Núm. CAS: 603106-28-1