4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 111 EUR
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈ClF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660351
Núm. CAS: 1259973-46-0