4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302149-1G
PC302149-5G
PC302149-10G
APOSPC302149-1GEA
128
EUR
APOSPC302149-1G
APOSPC302149-5G
APOSPC302149-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₉F₄NO₂ MW: 251.178 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116014 Núm. CAS: 1260004-58-7 |