4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 116 EUR
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₄FNO₂
MW: 211.233 g/mol
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832378
Núm. CAS: 1259957-45-3