2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302152-5G PC302152-10G PC302152-1G
APOSPC302152-5GEA 144 EUR
APOSPC302152-5G APOSPC302152-10G APOSPC302152-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,448 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115871
Núm. CAS: 886497-44-5
UN: 1760
ADR: 8,III