2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 215 EUR
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
MW: 183,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660320
Núm. CAS: 886503-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III