2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 0 EUR
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116026
Núm. CAS: 886501-94-6