2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302157-1G
PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA
288
EUR
APOSPC302157-1G
APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula:
C₉H₇F₂NO MW: 183,155 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115940 Núm. CAS: 886499-36-1 |