2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 3-(Cyanomethyl)-2,4-difluoroanisole

PC302162-1G PC302162-5G
APOSPC302162-1GEA 105 EUR
APOSPC302162-1G APOSPC302162-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115909
Núm. CAS: 886498-69-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR