2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302163-25G
PC302163-5G
PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA
496
EUR
APOSPC302163-25G
APOSPC302163-5G
APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₅F₂N MW: 153,129 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660181 Núm. CAS: 886502-09-6 |