2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302169-1G PC302169-5G PC302169-10G
APOSPC302169-1GEA 116 EUR
APOSPC302169-1G APOSPC302169-5G APOSPC302169-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₂
MW: 231.651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660171
Núm. CAS: 1259983-62-4