2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302177-10G PC302177-5G
APOSPC302177-10GEA 260 EUR
APOSPC302177-10G APOSPC302177-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115959
Núm. CAS: 191604-91-8