3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302183-5G PC302183-1G
APOSPC302183-5GEA 232 EUR
APOSPC302183-5G APOSPC302183-1G
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime 97%
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
Formula: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190.123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776441
Núm. CAS: 885954-61-0