3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 105 EUR
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660334
Núm. CAS: 886761-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III