3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302191-10G PC302191-5G PC302191-1G
APOSPC302191-10GEA 372 EUR
APOSPC302191-10G APOSPC302191-5G APOSPC302191-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116004
Núm. CAS: 886501-21-9