3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302197-1G PC302197-5G
APOSPC302197-1GEA 328 EUR
APOSPC302197-1G APOSPC302197-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
MW: 235,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660312
Núm. CAS: 433938-69-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III