3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302200-1G PC302200-5G
APOSPC302200-1GEA 159 EUR
APOSPC302200-1G APOSPC302200-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660209
Núm. CAS: 1261148-97-3