4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302205-1G PC302205-5G PC302205-10G
APOSPC302205-1GEA 109 EUR
APOSPC302205-1G APOSPC302205-5G APOSPC302205-10G
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660349
Núm. CAS: 886761-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III