4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302208-1G PC302208-5G PC302208-10G PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302208-1G APOSPC302208-5G APOSPC302208-10G APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660250
Núm. CAS: 886500-97-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III