4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 148 EUR
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660259
Núm. CAS: 886501-38-8