4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302216-1G PC302216-5G
APOSPC302216-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302216-1G APOSPC302216-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile 96%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832374
Núm. CAS: 1000513-61-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III