2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302222-10G PC302222-5G PC302222-1G
APOSPC302222-10GEA 328 EUR
APOSPC302222-10G APOSPC302222-5G APOSPC302222-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄Cl₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115877
Núm. CAS: 886497-63-8