2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 136 EUR
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
MW: 199,609 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832267
Núm. CAS: 1017777-64-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III