2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302257-1G
PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA
161
EUR
APOSPC302257-1G
APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Formula:
C₉H₁₀F₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832242 Núm. CAS: 400771-42-8 |