3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302275-1G PC302275-5G PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA 128 EUR
APOSPC302275-1G APOSPC302275-5G APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,992 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025387
Núm. CAS: 916420-67-2