3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 102 EUR
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823952
Núm. CAS: 900027-13-6