3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302285-1G
PC302285-5G
PC302285-10G
PC302285-25G
APOSPC302285-1GEA
231
EUR
APOSPC302285-1G
APOSPC302285-5G
APOSPC302285-10G
APOSPC302285-25G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₈H₄BrClF₄ MW: 291,468 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23795329 Núm. CAS: 1431329-66-6 UN: 3265 ADR: 8,III |