3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302287-1G PC302287-5G PC302287-10G
APOSPC302287-1GEA 136 EUR
APOSPC302287-1G APOSPC302287-5G APOSPC302287-10G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline
Formula: C₈H₉ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832340
Núm. CAS: 1017778-85-6