3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302301-1G
PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA
203
EUR
APOSPC302301-1G
APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₃ClF₄O₂ MW: 242,555 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660206 Núm. CAS: 886499-09-8 UN: 3265 ADR: 8,III |