4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 496 EUR
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115838
Núm. CAS: 98187-13-4