4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302325-1G
PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA
270
EUR
APOSPC302325-1G
APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid
Formula:
C₉H₅ClF₂O₂ MW: 218,585 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23795326 Núm. CAS: 1163258-83-0 |