4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 84.1 EUR
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09923910
Núm. CAS: 1000540-50-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III