4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC302330-1G PC302330-5G
APOSPC302330-1GEA 116 EUR
APOSPC302330-1G APOSPC302330-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258706
Núm. CAS: 1017779-59-7