2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 1920 EUR
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₆O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054239
Núm. CAS: 1706462-71-6