4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 217 EUR
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660252
Núm. CAS: 886501-08-2