4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 197 EUR
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Pto. de fusión: 202…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205654
Núm. CAS: 773131-66-1