4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 159 EUR
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Pto. de fusión: 187…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205655
Núm. CAS: 773131-67-2